Få mere at vide
Gold(III) bromide, 99%
Artikelnummer. p-7024584
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11404087
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19514.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10294-28-7 | AuBr3H3 | 439.70 g/mol
Guld(III)bromid bruges som katalysator i en række forskellige reaktioner. Det katalyserer reaktionen mellem en enynal enhed og carbonylforbindelser til dannelse af en seksleddet cyklisk forbindelse. En anden katalytisk anvendelse af guldtribromid er i den nukleofile substitutionsreaktion af propargylalkoholer, hvor guldkomplekset virker som et alkoholaktiverende middel for at lette substitutionen. Det kan bruges som et testreagens for tilstedeværelsen af ketamin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Guld(III)bromid bruges som katalysator i en række forskellige reaktioner. Det katalyserer reaktionen mellem en enynal enhed og carbonylforbindelser til dannelse af en seksleddet cyklisk forbindelse. En anden katalytisk anvendelse af guldtribromid er i den nukleofile substitutionsreaktion af propargylalkoholer, hvor guldkomplekset virker som et alkoholaktiverende middel for at lette substitutionen. Det kan bruges som et testreagens for tilstedeværelsen af ketamin.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10294-28-7
Molekylær formel AuBr3H3
Molekylvægt (g/mol) 439.70
MDL nummer MFCD00014171
InChI nøgle KJCSJLXVPHOFJC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn guld(III)bromid
SMIL Br.Br.Br.[Au]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold(III) bromide
Smeltepunkt ∼160°C (decomposition)
Mængde 1 g
FN nummer UN3260
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 436.69
Procent renhed 99%
Følsomhed Hygroscopic