Få mere at vide
Guld(III)bromid, 99%
Artikelnummer. 11414087
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11414087 5 g 5g
11404087 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11414087 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19514.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 10294-28-7 | AuBr3H3 | 439,70 g/mol
Guld(III)bromid bruges som katalysator i en række forskellige reaktioner. Det katalyserer reaktionen mellem en enynal enhed og carbonylforbindelser til dannelse af en seksleddet cyklisk forbindelse. En anden katalytisk anvendelse af guldtribromid er i den nukleofile substitutionsreaktion af propargylalkoholer, hvor guldkomplekset virker som et alkoholaktiverende middel for at lette substitutionen. Det kan bruges som et testreagens for tilstedeværelsen af ketamin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Guld(III)bromid bruges som katalysator i en række forskellige reaktioner. Det katalyserer reaktionen mellem en enynal enhed og carbonylforbindelser til dannelse af en seksleddet cyklisk forbindelse. En anden katalytisk anvendelse af guldtribromid er i den nukleofile substitutionsreaktion af propargylalkoholer, hvor guldkomplekset virker som et alkoholaktiverende middel for at lette substitutionen. Det kan bruges som et testreagens for tilstedeværelsen af ketamin.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10294-28-7
Molekylær formel AuBr3H3
Molekylvægt (g/mol) 439.70
MDL nummer MFCD00014171
InChI nøgle KJCSJLXVPHOFJC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn guld(III)bromid
SMIL Br.Br.Br.[Au]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold(III) bromide
Smeltepunkt ∼160 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
Følsomhed Hygroskopisk
FN nummer UN3260
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 436.69
Procent renhed 99%