Få mere at vide
Gold(III) bromide, 99%
Beskrivelse
Guld(III)bromid bruges som katalysator i en række forskellige reaktioner. Det katalyserer reaktionen mellem en enynal enhed og carbonylforbindelser til dannelse af en seksleddet cyklisk forbindelse. En anden katalytisk anvendelse af guldtribromid er i den nukleofile substitutionsreaktion af propargylalkoholer, hvor guldkomplekset virker som et alkoholaktiverende middel for at lette substitutionen. Det kan bruges som et testreagens for tilstedeværelsen af ketamin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Guld(III)bromid bruges som katalysator i en række forskellige reaktioner. Det katalyserer reaktionen mellem en enynal enhed og carbonylforbindelser til dannelse af en seksleddet cyklisk forbindelse. En anden katalytisk anvendelse af guldtribromid er i den nukleofile substitutionsreaktion af propargylalkoholer, hvor guldkomplekset virker som et alkoholaktiverende middel for at lette substitutionen. Det kan bruges som et testreagens for tilstedeværelsen af ketamin.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gold(III) bromide |
| Smeltepunkt | ∼160°C (decomposition) |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN3260 |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| Formel vægt | 436.69 |
| Procent renhed | 99% |
| Følsomhed | Hygroscopic |