Få mere at vide
Gold(III) acetate, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11394707
Mængde:
0.5 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
1g
5g
Artikelnummer. 11394707
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039742.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 15804-32-7 | C6H9AuO6 | 374.099 g/mol
Anvendes i solenergiteknologier. Anvendes i petrokemisk krakning og bilkatalysatorer, vandbehandling, plettering, tekstiler, forskning og i optik, laser, krystal og glas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15804-32-7
Molekylær formel C6H9AuO6
Molekylvægt (g/mol) 374.099
MDL nummer MFCD00210614
InChI nøgle OTCKNHQTLOBDDD-UHFFFAOYSA-K
Synonym gold 3+ triacetate, gold iii acetate, gold acetate, acmc-1c3i2, triacetic acid gold iii salt, acetic acid, gold 3+ salt 3:1
PubChem CID 15952561
IUPAC navn guld(3+);triacetat
SMIL CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Au+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold(III) acetate
Farve Brun
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 99.9% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 374.1
Udseende Brown powder