Få mere at vide
Gold(III) acetate, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11314717
Skift visning
Mængde:
0.5 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11314717 0.5 g 0.5g
11394707 1 g 1g
11304717 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11314717 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039742.02
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 15804-32-7 | C6H9AuO6 | 374.099 g/mol
Anvendes i solenergiteknologier. Anvendes i petrokemisk krakning og bilkatalysatorer, vandbehandling, plettering, tekstiler, forskning og i optik, laser, krystal og glas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15804-32-7
Molekylær formel C6H9AuO6
Molekylvægt (g/mol) 374.099
MDL nummer MFCD00210614
InChI nøgle OTCKNHQTLOBDDD-UHFFFAOYSA-K
Synonym gold 3+ triacetate, gold iii acetate, gold acetate, acmc-1c3i2, triacetic acid gold iii salt, acetic acid, gold 3+ salt 3:1
PubChem CID 15952561
IUPAC navn guld(3+);triacetat
SMIL CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Au+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold(III) acetate
Farve Brun
Fysisk form Pulver
Mængde 0.5 g
Analyseprocentområde 99.9% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 374.1
Udseende Brown powder