Få mere at vide
Gold(III) acetate, 99.9% (metals basis)
Beskrivelse
Anvendes i solenergiteknologier. Anvendes i petrokemisk krakning og bilkatalysatorer, vandbehandling, plettering, tekstiler, forskning og i optik, laser, krystal og glas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gold(III) acetate |
| Farve | Brun |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | 99.9% (Metal basis) |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| Formel vægt | 374.1 |
| Udseende | Brown powder |