Få mere at vide
Gold(I) sodium thiosulfate hydrate, 99.9% (metals basis)
Beskrivelse
Guld(I)-natriumthiosulfathydrat er nyttig i organoguldforbindelser. Yderligere tjener det som et antirheumatisk middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gold(I) sodium thiosulfate hydrate |
| Smeltepunkt | (decomposition) |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | 99.9% (Metal basis) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. Insoluble in ethanol and most other organic solvents. |
| Formel vægt | 490.19 (Anhydrous) |
| Udseende | White powder |
| Tæthed | 3.09 g/cm3 |