Få mere at vide
Guld(I) natriumthiosulfathydrat, 99,9% (metalbasis)
Beskrivelse
Guld(I)-natriumthiosulfathydrat er nyttig i organoguldforbindelser. Yderligere tjener det som et antirheumatisk middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gold(I) sodium thiosulfate hydrate |
| Smeltepunkt | (nedbrydning) |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Udseende | Hvidt pulver |
| Analyseprocentområde | 99,9% (metalbasis) |
| Tæthed | 3.09 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. Uopløseligt i ethanol og de fleste andre organiske opløsningsmidler. |
| Formel vægt | 490,19 (anhydr) |