Få mere at vide
Gold(I) sodium thiosulfate hydrate, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11364707
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11364707 1 g 1g
11384707 5 g 5g
11374707 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11364707 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039741.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 15283-45-1 | AuNa3O6S4 | 490.17 g/mol
Guld(I)-natriumthiosulfathydrat er nyttig i organoguldforbindelser. Yderligere tjener det som et antirheumatisk middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15283-45-1
Molekylær formel AuNa3O6S4
Molekylvægt (g/mol) 490.17
MDL nummer MFCD00046176
InChI nøgle FJCMCHNDCIYVST-UHFFFAOYSA-J
Synonym sodium aurothiosulfate, sodium gold thiosulfate, aurothiosulfate, sanochrysin, sanocrysine, crition, crytion, sanocrysin, aurate 3-, bis monothiosulfato-, trisodium, bis monothiosulfato 2--o,s aurate 3-trisodium t-4
PubChem CID 27176
IUPAC navn guld(1+) trinatriumdisulfanidsulfonat
SMIL [Na]OS(=O)(=O)S[Na].[Na]SS(=O)(=O)O[Au]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold(I) sodium thiosulfate hydrate
Smeltepunkt (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 99.9% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in ethanol and most other organic solvents.
Formel vægt 490.19 (anhydrous)
Udseende White powder
Tæthed 3.09