Få mere at vide
Gold(I) potassium cyanide, Premion™, 99.96% (metals basis), Au 67.6% min
Beskrivelse
Guldkaliumcyanid er en vigtig guldkilde, der bruges til elektrolytisk guldbelægning. Den primære anvendelse af guldkaliumcyanid er ved galvanisering af metaller. Derudover bruges guldkaliumcyanid også til dekorativ plettering af smykker. Det er nyttigt til fotoreduktion af guldioner ved hjælp af ZnO nanopowder. Det er nyttigt til fremstilling af guld-guld forbindelseselektrode i den voltammetriske glukosedetektering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | (decomposition) |
| CAS | 13967-50-5 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 25 g |
| Molekylær formel | C{2}AuKN{2} |
| Synonym | Potassium dicyanoaurate(I);Potassium gold cyanide |
| Procent renhed | 99.96% |