Få mere at vide
Guld(I) kaliumcyanid, Premion™ , 99,96 % (metalbasis), Au 67,6 % min. Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049036
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11317397
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012552.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13967-50-5
Guldkaliumcyanid er en vigtig guldkilde, der bruges til elektrolytisk guldbelægning. Den primære anvendelse af guldkaliumcyanid er ved galvanisering af metaller. Derudover bruges guldkaliumcyanid også til dekorativ plettering af smykker. Det er nyttigt til fotoreduktion af guldioner ved hjælp af ZnO nanopowder. Det er nyttigt til fremstilling af guld-guld forbindelseselektrode i den voltammetriske glukosedetektering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13967-50-5
MDL nummer MFCD00011414
Synonym Potassium dicyanoaurate(I); Potassium gold cyanide
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold(I) potassium cyanide
Smeltepunkt (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel KAu(CN)2
FN nummer UN1588
Beilstein 6235525
Merck Index 14,7628
Opløselighedsinformation Soluble in water and slightly soluble in alcohol.
Formel vægt 288.33
Procent renhed 99.96%
Grad Premion
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Au 67.6% min.
Lugt Odorless
Tæthed 3.45 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gold(I) potassium cyanide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Gold(I) potassium cyanide