Få mere at vide
Gold(I) iodide, 99%
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Descrizione
Guld(I)iodid anvendes til syntese af kemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Gold(I) iodide |
| Smeltepunkt | 120°C (decomposition) |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN3260 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water; Soluble in alkali iodide, cyanide solutions; Decomposes in warm acids |
| Formel vægt | 323.87 |
| Procent renhed | 99% |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Tæthed | 8.25 g/mL |
RUO– Kun brug til forskning
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto