Få mere at vide
Gold(I) iodide, 99%
Artikelnummer. 11397188
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397188 5 g 5g
11307198 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397188 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 016617.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10294-31-2 | AuI | 323.87 g/mol
Guld(I)iodid anvendes til syntese af kemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10294-31-2
Molekylær formel AuI
Molekylvægt (g/mol) 323.87
MDL nummer MFCD00014175
InChI nøgle ATGIETUGWDAYPU-UHFFFAOYSA-M
Synonym gold monoiodide, gold i iodide, gold iodide, acmc-1bqvl, gold i iodide trace metals basis
PubChem CID 82526
IUPAC navn iodogold
SMIL [I-].[Au+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold(I) iodide
Smeltepunkt 120°C (decomposition)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 g
FN nummer UN3260
Opløselighedsinformation Insoluble in water; Soluble in alkali iodide, cyanide solutions; Decomposes in warm acids
Formel vægt 323.87
Procent renhed 99%
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 8.25 g/mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gold (I) iodide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Gold iodide