Få mere at vide
Gold(I) iodide, 99%
Artikelnummer. 11307198
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11307198 1 g 1g
11397188 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307198 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 016617.03
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 10294-31-2 | AuI | 323.87 g/mol
Guld(I)iodid anvendes til syntese af kemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10294-31-2
Molekylær formel AuI
Molekylvægt (g/mol) 323.87
MDL nummer MFCD00014175
InChI nøgle ATGIETUGWDAYPU-UHFFFAOYSA-M
Synonym gold monoiodide, gold i iodide, gold iodide, acmc-1bqvl, gold i iodide trace metals basis
PubChem CID 82526
IUPAC navn iodogold
SMIL [I-].[Au+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold(I) iodide
Smeltepunkt 120°C (decomposition)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
FN nummer UN3260
Opløselighedsinformation Insoluble in water; Soluble in alkali iodide, cyanide solutions; Decomposes in warm acids
Formel vægt 323.87
Procent renhed 99%
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 8.25 g/mL