Få mere at vide
Guld(I)chlorid, Premion™ , 99,99 % (metalbasis), Au 84,2 % min. Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051089
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
Artikelnummer. 11324038
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040432.01
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10294-29-8 | AuCl | 232.42 g/mol
Som mellemprodukter. Også i kemikalier, farmaceutisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10294-29-8
Molekylær formel AuCl
Molekylvægt (g/mol) 232.42
MDL nummer MFCD00046175
InChI nøgle FDWREHZXQUYJFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym gold i chloride, gold monochloride, gold chloride, aurous chloride, gold chloride trihydride, acmc-1bvpa, gold monochloride, acid, gold i chloride trace metals basis, gold i chloride, saj special grade
PubChem CID 27366
ChEBI CHEBI:30078
IUPAC navn chlorogold
SMIL [Cl-].[Au+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold(I) chloride
Smeltepunkt 289°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Mængde 0.25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3260
Merck Index 14,4515
Opløselighedsinformation Very slightly soluble in water. soluble in HCl,HBr organic solvents.
Formel vægt 232.42
Procent renhed 99.99%
Grad Premion
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Au 84.2% min.
Lugt Odorless
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 7.57 g/mL