Få mere at vide
Guld(I)chlorid, 99+%
Artikelnummer. 10571124 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10571124 5 g Glasflaske 5g
10232893 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10571124 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 388330050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10294-29-8 | AuCl | 232,42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10294-29-8
Molekylær formel AuCl
Molekylvægt (g/mol) 232.42
MDL nummer MFCD00046175
InChI nøgle FDWREHZXQUYJFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym gold i chloride, gold monochloride, gold chloride, aurous chloride, gold chloride trihydride, acmc-1bvpa, gold monochloride, acid, gold i chloride trace metals basis, gold i chloride, saj special grade
PubChem CID 27366
ChEBI CHEBI:30078
IUPAC navn chlorogold
SMIL [Cl-].[Au+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold(I) chloride
Smeltepunkt 289,0 °C
Farve Gul til Grøn
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel AuCl
Merck Index 15, 4550
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes
Formel vægt 232.42
Procent renhed ≥99%