Få mere at vide
Gold(I) chloride, 99.99%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gold(I) chloride |
| CAS | 10294-29-8 |
| Mængde | 250 mg |
| Molekylær formel | AuCl |
| MDL nummer | MFCD00046175 |
| SMIL | [Au+].[Cl-] |
| Molekylvægt (g/mol) | 232.42 |
| Procent renhed | 99.99% |