Få mere at vide
Guld(I)chlorid, 99,9% (metalbasis)
Beskrivelse
Guld(I)chlorid anvendes som udgangsmateriale til fremstilling af Phosphin-ligerede guld(I)-komplekser, som anvendes som katalysatorer i syntetisk kemi. Det bruges også til at fremstille metallisk guld og kalium aurinbromid og kaliumchlorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gold (I) chloride |
| Smeltepunkt | 289 °C (dekomponering) |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Tæthed | 7.57 g/mL |
| FN nummer | UN3260 |
| Merck Index | 14,4515 |
| Vis mere |