Få mere at vide
Gold(I) chloride, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11319548
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11319548 1 g 1g
11329548 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319548 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043365.03
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 10294-29-8 | AuCl | 232.42 g/mol
Guld(I)chlorid anvendes som udgangsmateriale til fremstilling af Phosphin-ligerede guld(I)-komplekser, som anvendes som katalysatorer i syntetisk kemi. Det bruges også til at fremstille metallisk guld og kalium aurinbromid og kaliumchlorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10294-29-8
Molekylær formel AuCl
Molekylvægt (g/mol) 232.42
MDL nummer MFCD00046175
InChI nøgle FDWREHZXQUYJFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym gold i chloride, gold monochloride, gold chloride, aurous chloride, gold chloride trihydride, acmc-1bvpa, gold monochloride, acid, gold i chloride trace metals basis, gold i chloride, saj special grade
PubChem CID 27366
ChEBI CHEBI:30078
IUPAC navn chlorogold
SMIL [Cl-].[Au+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold (I) chloride
Smeltepunkt 289°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3260
Merck Index 14,4515
Opløselighedsinformation Soluble in hydrochloric acid,hydrobromic acid and organic solvents. Slightly soluble in water.
Formel vægt 232.42
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 7.57 g/mL