Få mere at vide
Gold Germanium slug, 6.35mm (0.25in)dia x 6.35mm (0.25 in.) length, Premion™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7049369
Mængde:
1 Pc.
5 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 15483495
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014173.KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold Germanium slug
Navn note 6.35mm (0.25 in.)dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde Au:Ge; 88:12 wt%
Mængde 1 Pc.
Lugt Odorless
Vægt ≈2.9g/slug
Form Slug
Assay Procent Noter (metalbasis)
MDL nummer MFCD02091706
Procent renhed 99.999%
Grad Premion