Få mere at vide
Guld Germanium-snegl, 6,35 mm (0,25 tommer) dia. x 6,35 mm (0,25 tommer) længde, Premion™ , 99,9997 % (metalbasis), Thermo Scientific™
Mængde:
1 Pc.
5 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gold Germanium slug |
| Navn note | 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length |
| Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde | Au:Ge; 88:12 wt% |
| Mængde | 1 Pc. |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈2.9g/slug |
| Form | Slug |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| MDL nummer | MFCD02091706 |
| Procent renhed | 99.9997% |
| Vis mere |