Få mere at vide
Gold Germanium slug, 3.175mm (0.125 in.) dia. x≈3.175mm (0.125 in.) length, Premion™, 99.998% (metals basis)
Mængde:
25 Pc.
5 Pc.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 5
Beskrivelse
Guldgermaniumsnegl bruges i videnskabelige forsknings- og udviklingsaktiviteter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gold Germanium slug |
| Navn note | 3.175mm (0.125 in.) dia. x≈3.175mm (0.125 in.) length |
| Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde | Au:Ge; 88:12 wt% |
| Tæthed | 0.37 g/cm3 |
| Mængde | 5 Pc. |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈0.4g/slug |
| Form | Slug |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| MDL nummer | MFCD02091706 |
| Vis mere |