Få mere at vide
Guld Germanium folie, 0,1 mm (0,004 in.) tyk x 43,8 mm (1,72 tommer) bred, Premion™ , 99,997 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
10 cm
50 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gold Germanium foil |
| Navn note | 0.1mm (0.004 in.) thick x 43.8mm (1.72 in.) wide |
| Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde | Au:Ge; 88:12 wt% |
| Mængde | 10 cm |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈6.45g/10cm |
| Form | Foil |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| MDL nummer | MFCD02091706 |
| Procent renhed | 99.997% |
| Vis mere |