Learn More
Guldgaze, 82 mesh vævet af 0,06 mm (0,0025 tommer) dia-tråd, 99,9% (metalbasis)
Description
Guldgaze bruges til at fange kviksølvdampe under analysen af kviksølv med koldt damp-atomabsorptionsspektrofotometer (CVAAS). Det bruges også som overflade til kondensering af kviksølv. Yderligere bruges den som en elektrode i elektrokemi til reduktion af uran (V).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | Gold |
| Farve | Gylden |
| Udseende | Guldfarvet gaze |
| Mængde | 25 x 25 mm |
| Maskestørrelse | 82 Mesh |
| Lugt | Lugtfri |
| Analyseprocentområde | 99,9% (metalbasis) |
| Form | Trådklæde |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
RUO– Kun brug til forskning
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.