Få mere at vide
Guldgaze, 52 mesh vævet af 0,102 mm (0,004 tommer) dia-tråd, 99,99 % (metalbasis)
Beskrivelse
Guldgaze, 52 mesh vævet af 0,102 mm (0,004 tommer) dia wire, 99,99% (metalbasis) bruges som elektrode.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gold |
| Farve | Gylden |
| Udseende | Gold colored gauze |
| Mængde | 25 x 25 mm |
| Maskestørrelse | 52 Mesh |
| Lugt | Odorless |
| Analyseprocentområde | 99.99% (Metals basis) |
| Form | Wire Cloth |
| Opløselighedsinformation | Soluble in aqua regia. |