Få mere at vide
Guldgaze, 100 mesh vævet af 0,064 mm (0,0025 tommer) dia wire, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
100 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Guldgaze, 100 mesh vævet af 0,064 mm (0,0025 tommer) dia wire, 99,99% (metalbasis) bruges som elektrode.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 7440-57-5 |
| Mængde | 100 x 100 mm |
| Procent renhed | 99.99% |