Få mere at vide
Gold gauze, 100 mesh woven from 0.064mm (0.0025in) dia wire, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. p-4781908
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
50 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11365237
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040931.FF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: Tråddug 100 x 100mm Ca.4,9g; Åbent areal: 56,3%; Åbningsbredde: 0,0075 in.
Guldgaze, 100 mesh vævet af 0,064 mm (0,0025 tommer) dia wire, 99,99% (metalbasis) bruges som elektrode.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-57-5
Molekylær formel Au
Molekylvægt (g/mol) 196.97
MDL nummer MFCD00003436
InChI nøgle PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC navn guld
SMIL [Au]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold
Farve Gylden
Udseende Gold colored gauze
Tæthed 19.32g/cm3 at 20°C
Mængde 25 x 25 mm
Maskestørrelse 100 Mesh
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.99% (Metals basis)
Form Wire Cloth
Opløselighedsinformation Insoluble in water.