Få mere at vide
Guldgaze, 100 mesh vævet af 0,064 mm (0,0025 tommer) dia-tråd, 99,99% (metalbasis)
Artikelnummer. 15421677
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
50 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15421677 50 x 100 mm Hver
11365237 25 x 25 mm Hver
11400351 50 x 50 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15421677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040931.FY
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Form: Tråddug 100 x 100 mm ca. 4,9 g; Åbent areal: 56,3%; Åbningsbredde: 0,0075 tommer | CAS: 7440-57-5 | Au | 196,97 g/mol
Guldgaze, 100 mesh vævet af 0,064 mm (0,0025 tommer) dia wire, 99,99% (metalbasis) bruges som elektrode.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-57-5
Molekylær formel Au
Molekylvægt (g/mol) 196.97
MDL nummer MFCD00003436
InChI nøgle PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC navn guld
SMIL [Au]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold
Farve Gylden
Udseende Guldfarvet gaze
Mængde 50 x 100 mm
Maskestørrelse 100 Mesh
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,99 % (metalbasis)
Form Trådklæde
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.