Få mere at vide
Guldgaze, 100 mesh vævet af 0,064 mm (0,0025 tommer) dia-tråd, 99,99% (metalbasis)
Artikelnummer. 11365237
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
50 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11365237 25 x 25 mm Hver
11400351 50 x 50 mm Hver
15421677 50 x 100 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11365237 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040931.FF
Request Bulk or Custom Format
Form: Tråddug 100 x 100 mm ca. 4,9 g; Åbent areal: 56,3%; Åbningsbredde: 0,0075 tommer | CAS: 7440-57-5 | Au | 196,97 g/mol
Guldgaze, 100 mesh vævet af 0,064 mm (0,0025 tommer) dia wire, 99,99% (metalbasis) bruges som elektrode.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-57-5
Molekylær formel Au
Molekylvægt (g/mol) 196.97
MDL nummer MFCD00003436
InChI nøgle PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC navn guld
SMIL [Au]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold
Farve Gylden
Udseende Gold colored gauze
Tæthed 19.32g/cm3 at 20°C
Mængde 25 x 25 mm
Maskestørrelse 100 Mesh
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.99% (Metals basis)
Form Wire Cloth
Opløselighedsinformation Insoluble in water.