Få mere at vide
Guldfolie, 0,5 mm (0,02 tommer) tyk, 99,95 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333218
Mængde:
25 x 25 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Artikelnummer. 11333218
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036148.FF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold foil
Navn note 0.5mm (0.02 in.) thick
CAS 7440-57-5
Mængde 25 x 25 mm
Lugt Odorless
Vægt ≈6g/25x25mm
Form Foil
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Au
MDL nummer MFCD00003436
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
InChI nøgle PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Au]
IUPAC navn guld
Molekylvægt (g/mol) 196.97
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Procent renhed 99.95%