Få mere at vide
Guldfolie, 0,25 mm tyk, Premion™ 99,999 % (metalbasis)
Artikelnummer. 15456585
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15456585 50 x 50 mm Hver
15446585 25 x 25 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15456585 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044163.FI
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 7440-57-5 | Au | 196,97 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-57-5
Molekylær formel Au
Molekylvægt (g/mol) 196.97
MDL nummer MFCD00003436
InChI nøgle PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC navn gold
SMIL [Au]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold foil
Navn note 0,25 mm (0,01 tommer) tyk
Mængde 50 x 50 mm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈3 g/25x25 mm
Form Floret
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.999%
Grad Premion