Få mere at vide
Guldfolie, 0,1 mm (0,004 tommer) tyk, Premion™, 99,9975+% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gold |
| Farve | Gylden |
| Udseende | Guldfarvet folie |
| Tæthed | 19,32 g/cm3 ved 20 °C |
| Mængde | 25 x 25 mm |
| Lugt | Lugtfri |
| Analyseprocentområde | >99,9975% (metalbasis) |
| Form | Floret |