Få mere at vide
Guldfolie, 0,1 mm (0,004 tommer) tyk, 99,95 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Unit Size:
25mm
Hver
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Gold |
| Farve | Gylden |
| Udseende | Gold colored wire |
| Tæthed | 19.32g/cm3 at 20°C |
| Mængde | 25 x 25 mm |
| Lugt | Odorless |
| Analyseprocentområde | 99.999% (Metals basis) |
| Form | Wire |