Få mere at vide
Gold foil, 0.025mm (0.001in) thick, 99.985% (metals basis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gold |
| Farve | Gylden |
| Udseende | Gold colored foil |
| Mængde | 25 x 25 mm |
| Lugt | Odorless |
| Analyseprocentområde | 99.985% (Metals basis) |
| Form | Foil |