Få mere at vide
Guldflage/kugle, APS 2,2-3,5 mikron, 99,96% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Gold flake/sphere |
| Mængde | 5 g |
| Partikelstørrelse | APS 2,2 til 3,5 mikron |
| Form | Flake |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.96% |