Få mere at vide
Guld flage/kugle, APS 1,5-3,0 mikron, 99,96 % (metalbasis), Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11319817
Guld flage/kugle, APS 1,5-3,0 mikron, 99,96 % (metalbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11319817
1 g, 1g
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11319817
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042154.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-57-5
Molekylær formel Au
Molekylvægt (g/mol) 196.97
MDL nummer MFCD00003436
InChI nøgle PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC navn guld
SMIL [Au]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold flake/sphere
Mængde 1 g
Partikelstørrelse APS 1.5 to 3.0 Micron
Form Flake
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.96%
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerQ03L006 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer042154.03,042154.06
PartinummerJ04Z047 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 Artikelnummer042154.03,042153.03,042153.06
PartinummerK01L29 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 Artikelnummer042154.03,042153.03,042153.06
PartinummerG19Q23 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer042154.03,042153.03,042153.06
PartinummerD15T014 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/11/2021 Artikelnummer042154.03,042153.03,042153.06
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Guld flage/kugle, APS 1,5-3,0 mikron, 99,96 % (metalbasis), Thermo Scientific™ >