Få mere at vide
Guldflage/kugle, APS 1-15 mikron, 99,95% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gold flake/sphere |
| Mængde | 5 g |
| Partikelstørrelse | APS 1 til 15 mikron |
| Form | Flager/Sfærer |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.95% |