Få mere at vide
Guldætsning
Artikelnummer. 15492007
Skift visning
Mængde:
3.8 L
Pakningsstørrelse:
3.8 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15492007 3.8 L 3.8 L
1 options
Artikelnummer. 15492007 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044584.=C
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Høj renhed, lavt natrium og 0,2 mikron filtreringssystem til halvleder- og mikroelektronikapplikationer Guldætser er et selektivt generelt etsmiddel til guld. Det er kompatibelt med negative og positive fotoresister.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold etchant
Mængde 3.8 L
Form Væske
MDL nummer MFCD07370792