Få mere at vide
Guldklorid trihydrat ACS, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 15702262 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15702262 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15702262 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 215252601
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MP Biomedicals™ Gold Chloride Trihydrate ACS til mikroanalyse af rubidium, cæsium og til bestemmelse af alkaloider.
  • Anvendes til mikroanalyse af rubidium, cæsium og til bestemmelse af alkaloider.
  • Anvendes normalt som varsel til fremstilling af guld (Au) nanopartikler.
  • Det bruges i atomreaktorers kontrolstænger og til fremstilling af elektriske lysfilamenter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold Chloride
Navn note Trihydrate
CAS 16961-25-4
Mængde 1 g
Molekylær formel AuCl4H
Synonym Tetrachlorogold (III) Hydrate
InChI nøgle VDLSFRRYNGEBEJ-UHFFFAOYSA-K
SMIL Cl.Cl[Au](Cl)Cl
IUPAC navn trichlorguldhydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 339.77
Formel vægt 393.8
Grad ACS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gold Chloride Trihydrate, ACS
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.