Få mere at vide
Gold, AAS standard solution, Specpure™ Au 1000μg/mL
Artikelnummer. 11379159
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 11379159
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 088068.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Guld, AAS standardopløsning bruges til bestemmelse af guld ved flammeatomabsorptionsspektrometri (FAAS) og grafitovns atomabsorptionsspektrometri (GFAAS).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00003436
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold, AAS standard solution
Navn note Au 1000μg/mL
Fysisk form Væske
Koncentration Au in 20% HCl
FN nummer UN1789
Opløselighed Miscible with water
Mængde 100 mL
Grad Specpure™
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gold, AAS standard solution, Specpure, Au 1000µg/ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Hydrochloric acid