Få mere at vide
Guld til AAS 1g/L HCl matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12923125 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12923125 500 mL 500ml
12913125 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12923125 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. B 004 500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-57-5
Molekylær formel Au
Molekylvægt (g/mol) 196.97
MDL nummer MFCD00003436
InChI nøgle PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC navn guld
SMIL [Au]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Koncentration 1 g/L ±0,002 g/L
Type Flamme enkelt-element standardløsning
Opløsningsmiddel eller Matrix Hydrogenklorid
Mængde 500 mL