Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gold |
| Farve | Gylden |
| Mængde | 5 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 99.99% |
| Form | Pellets/perler |
| Lineær formel | Au |
| Formel vægt | 196.97 |
| Grad | Spor metal |