Få mere at vide
3M™ GoggleGear™ Beskyttende briller 3000-serien, PVC-kappe, gennemsigtig Scotchgard™ AF-linse, premium stofrem
Shop alle 3M produkterBeskrivelse
- 3M™ GoggleGear™ Beskyttelsesbriller 3000-serien har et fuldstørrelsesdesign med omsluttende linse for forbedret synsfelt og en rillet næsebro for en mere behagelig pasform.
- Vælg mellem modeller med anti-tåge- eller 3M™ Scotchgard™ anti-tågebelægning.
- GoggleGear™ 3000 fås med indirekte ventilation for forbedret luftcirkulation og anti-tågeegenskaber, og er 3, beskyttelse mod dråber, 4, beskyttelse mod store partikler og 6, beskyttelse mod væskestrømme, vurderet.
- Inkluderer enten en justerbar polyesterrem eller en let rengørlig justerbar neoprenrem, samt et optimeret kappedesign med slidser til mange styrkebriller.
- Acetatlinsemodellen opfylder kravene til kemisk resistens i ISO 16321 og hjælper med at beskytte arbejdere mod kemiske farer.
Tekniske data
Tekniske data
| Linsebelægning | Anti-tåge |
| Farve | Klar |
| Linsefarve | Klar |
| Produkttype | Anti-tågebriller |
| Engangs | Genanvendelig |
| Linse materiale | Polycarbonat |
| Rammemateriale | PVC |
| UV beskyttelse | Ingen |
| Rammetype | Full Frame |