Få mere at vide
3M™ GoggleGear™ Beskyttende briller 3000-serien, PVC-kappe, gennemsigtig AF-linse, premium stofrem
Artikelnummer. 31875401 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Rammemateriale:
PVC
Artikelnummer. Rammemateriale
31875401 PVC
1 options
Artikelnummer. 31875401 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100325039
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00 DKK
    97.78 DKK / Pakke med 1
    Spare 56.22 DKK
    36% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Beskyttende briller 3000-serien har et fuldstørrelsesdesign med omsluttende linse for bedre synsfelt og slidset næsebro for en mere behagelig pasform
  • 3M™ GoggleGear™ Beskyttelsesbriller 3000-serien har et fuldstørrelsesdesign med omsluttende linse for forbedret synsfelt og en rillet næsebro for en mere behagelig pasform.
  • Vælg mellem modeller med anti-tåge- eller 3M™ Scotchgard™ anti-tågebelægning.
  • GoggleGear™ 3000 fås med indirekte ventilation for forbedret luftcirkulation og anti-tågeegenskaber, og er 3, beskyttelse mod dråber, 4, beskyttelse mod store partikler og 6, beskyttelse mod væskestrømme, vurderet.
  • Inkluderer enten en justerbar polyesterrem eller en let rengørlig justerbar neoprenrem, samt et optimeret kappedesign med slidser til mange styrkebriller.
  • Acetatlinsemodellen opfylder kravene til kemisk resistens i ISO 16321 og hjælper med at beskytte arbejdere mod kemiske farer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsebelægning Anti-tåge
Farve Klar
Linsefarve Klar
Produkttype Anti-tågebriller
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Acetat
Rammemateriale PVC
UV beskyttelse Ingen
Rammetype Full Frame