Få mere at vide
3M™ GoggleGear™ 6000 sikkerhedsbriller
Artikelnummer. p-200003844 Shop alle 3M produkter
Ramme farve:
Blå
Rød
Artikelnummer. 17805676
Brand: 3M™ 7100216192
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
GoggleGear™ Sikkerhedsbriller 6000-serien har en stor profil med indirekte ventilation til luftcirkulation med Scotchgard™ Anti-dug og anti-ridse belægning.
  • Til sikkerhedsbriller med indirekte ventilation og en 3M™ Scotchgard™ Anti-dug og anti-ridse belægning, brug 3M™ GoggleGear™ Sikkerhedsbriller 6000-serien.
  • Vores store profil sikkerhedsbriller har indirekte ventilation for at tillade luft at cirkulere og hjælpe med at reducere dug.
  • Polycarbonatlinsen har en 3M™ Scotchgard™ Anti-dug og anti-ridse belægning for overlegen anti-dug beskyttelse og øget holdbarhed, der modstår dug i længere tid end traditionelle anti-dug belægninger, selv efter op til 25 vaske med vand* .
  • Fås i en række skærmfarver og to linsemuligheder.
  • *3M intern test i henhold til EN168 testmetode sammenlignet med traditionelle antidugbelægninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsebelægning Anti-dug
Linsefarve Ingen
Produkttype Sikkerhedsbriller
Ramme farve Rød
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Polypropylen
UV beskyttelse UV400
Rammetype Stor profil