Få mere at vide
3M™ GoggleGear™ 6000 sikkerhedsbriller
Shop alle 3M produkter
Ramme farve:
Blå
Rød
Beskrivelse
- Til sikkerhedsbriller med indirekte ventilation og en 3M™ Scotchgard™ Anti-dug og anti-ridse belægning, brug 3M™ GoggleGear™ Sikkerhedsbriller 6000-serien.
- Vores store profil sikkerhedsbriller har indirekte ventilation for at tillade luft at cirkulere og hjælpe med at reducere dug.
- Polycarbonatlinsen har en 3M™ Scotchgard™ Anti-dug og anti-ridse belægning for overlegen anti-dug beskyttelse og øget holdbarhed, der modstår dug i længere tid end traditionelle anti-dug belægninger, selv efter op til 25 vaske med vand* .
- Fås i en række skærmfarver og to linsemuligheder.
- *3M intern test i henhold til EN168 testmetode sammenlignet med traditionelle antidugbelægninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Linsebelægning | Anti-dug |
| Linsefarve | Ingen |
| Produkttype | Sikkerhedsbriller |
| Ramme farve | Rød |
| Materiale | Polycarbonat |
| Engangs | Genanvendelig |
| Linse materiale | Polycarbonat |
| Rammemateriale | Polypropylen |
| UV beskyttelse | UV400 |
| Rammetype | Stor profil |