Learn More
3M™ Goggle Gear™ 500 sikkerhedsbriller
Product Code. 15603074 Shop All 3M Products
Change view
Click to view available options
Linsebelægning:
Anti-dug
Unit Size:
Hver
Product Code. Linsebelægning Unit Size
15603074 Anti-dug Hver
1 options
Product Code. 15603074 Supplier 3M™ Supplier No. 7100074368
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.00 DKK
    166.06 DKK / Pakke med 1
    Spare 100.94 DKK
    37% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
3M™ Goggle Gear™ Sikkerhedsbriller (GG501SGAF-EU) har en klar, polycarbonat linse og 3M™ Scotchgard™ Anti-dug/anti-ridsebelægning for overlegen anti-dug beskyttelse.
  • Moderne slim-line og let design for en fremragende pasform
  • Let at justere elastisk nylon pandebånd for stabilitet og komfort
  • Drejelig skralde til praktisk personlig justering
  • 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog Coating giver overlegne anti-dug og anti-ridse egenskaber
  • Belægningen tåler vask, iblødsætning i blegemiddel eller brug af spritservietter uden at miste ydeevnen
  • Særlig 3M™ Goggle Gear receptindlæg tilgængelig
  • Tilbyder fremragende beskyttelse mod UV-stråling
  • Linsemærkning: 2C-1.2 3M 1 BT KN
  • Rammemærkning: 3M EN 166 3 4 BT CE
  • Beskyttelse mod store støvpartikler (3)
  • Beskyttelse mod væskedråber (4)
Compliance
Møder ANSI Z87.1-2015 og CSA Z94.3 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance ANSI Z87.1-2015, CSA Z94.3
Linsebelægning Anti-dug
Linsefarve Klar
Produkttype Sikkerhedsbriller
Ramme farve Rød
Model- GG501SGAF
Ventilationsdetaljer Udluftet
Materiale Polycarbonat
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.