Få mere at vide
3M™ Goggle Gear™ Sikkerhedsbriller, anti-dug / anti-ridsebelægning (K &N)
Linsefarve:
Grå
Klarhed
Beskrivelse
- Moderne slim-line og let design for en fremragende pasform
- Justerbar neopren pandebånd for nem rengøring og sterilisering
- Drejelig skralde til praktisk personlig justering
- 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog Coating giver overlegne anti-dug og anti-ridse egenskaber
- Belægningen tåler vask, iblødsætning i blegemiddel eller brug af spritservietter uden at miste ydeevnen
- Særlig 3M™ Goggle Gear receptindlæg tilgængelig
- Tilbyder fremragende beskyttelse mod UV-stråling
- Linsemærkning: 2C-1.2 3M 1 BT KN
- Rammemærkning: 3M EN 166 3 4 BT CE
- Beskyttelse mod store støvpartikler (3)
- Beskyttelse mod væskedråber (4)
Tekniske data
Tekniske data
Linsebelægning | Anti-dug |
Linsefarve | Grå |
Ramme farve | Grå og rød |
Model- | GG502SGAF-EU |
Mængde | 10/Cs. |
Linse materiale | Polycarbonat |
Rammetype | Goggle |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
3M™ Goggle Gear™ Sikkerhedsbriller, anti-dug / anti-ridsebelægning (K &N) >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion