Få mere at vide
Goat IgG VisUCyte HRP Polymer, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Donkey Polyclonal Antibody has been used in 2 publications
2535.00 DKK - 19875.00 DKK
Tekniske data
Antigen IgG
Fortynding Immunohistochemistry
Applikationer Immunohistochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret HRP Polymer
Se flere specifikationer
Produkter 4
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
18782819
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning
R&D Systems
VC004-025
25 mL
2535.00 DKK
25ml
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
18783819
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning
R&D Systems
VC004-050
50 mL (2 x 25 mL)
4085.00 DKK
50ml
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
18730319
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning
R&D Systems
VC004-125
125 mL
10415.00 DKK
125ml
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
18749528
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning
R&D Systems
VC004-250
250 mL (2 x 125 mL)
19875.00 DKK
250ml
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
IgG Polyclonal specifically detects IgG in Goat samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Tekniske data
Tekniske data
IgG
Immunohistochemistry
HRP Polymer
RUO
Immunoglobulin G, ImmunoglobulinG
Goat IgG
Secondary
6 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Immunohistochemistry
Polyclonal
Donkey
Supplied as a solution in PBS with preservative.
3500
IgG
Affinity Purified
Detects heavy ( gamma ) chains on goat IgG and light chains on all goat immunoglobulins, based on IEP. No cross-reactivity is observed with non-immunoglobulin goat serum proteins or serum proteins from human, mouse or rat, based on IEP. VisUCyte™ HRP Polymer provides high sensitivity with low background in IHC.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater