Få mere at vide
Invitrogen™ Gede-gammaglobulin
Artikelnummer. 11899210
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11899210 10 mg 10mg
1 options
Artikelnummer. 11899210 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 31871
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Gedekontrol
Koncentrationen kan variere en smule fra lot-til-lot, se lot-specifikt datablad for præcis koncentration. Opbevaring: Efter åbning fortyndes kun nok antistof til en enkelt dags brug. Oprindelsesland: USA.
Gede-IgG, også kendt som gedeimmunoglobulin G, er et antistof, der produceres af gedens immunsystem som reaktion på tilstedeværelsen af antigener. IgG er en type immunglobulin, der spiller en rolle i genkendelse og neutralisering af patogener som bakterier og vira. Den binder sig til specifikke antigener og udløser forskellige immunresponser, herunder fagocytose og komplementaktivering. Gede-IgG kan bruges i forskning til at studere immunresponsen på patogener samt til at udvikle diagnostiske tests og terapeutiske interventioner for infektionssygdomme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4 °C
Form Væske
Produkttype Gede Gamma Globulin
Mængde 10 mg
Koncentration 11.6 mg/mL
Formulering PBS uden konserveringsmiddel; pH 7,6
Til brug med (applikation) Kontrol, ChIP-assay, Immunfældning, Flowcytometri
Isotype Ig